Documentos Principais
855777P
Avanti
20:0 Lyso PC
1-arachidoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/0:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H58NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
551.74
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (855777P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855777P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855777P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicação
20:0 Lyso PC has been used as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Serum lipidome analysis of healthy beagle dogs receiving different diets
Boretti FS, et al.
Metabolomics, 16(1), 1-1 (2020)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal