Key Documents
855779P
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H62NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
579.79
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855779P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicação
22:0 Lyso PC may be used as a standard to screen X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) in newborns using positive ion electrospray (ESI) combined liquid chromatography-tandem spectrometric (LC-MS/MS) technique.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855779P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC