Documentos Principais
8.43951
Sigma-Aldrich
Adipyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Adipyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
183.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-876-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 112 °C (External MSDS)
densidade
1.259 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
chave InChI
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup