855175P
Avanti
06:0 Lyso PC
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855175P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
chave InChI
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3