Key Documents
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-157-9
pressão de vapor
161 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
395 °C
Lim. expl.
2.0-8.8 % (v/v)
pb
69 °C/1013 hPa
pf
-131 °C
temperatura de transição
flash point -17 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19.4 °C - closed cup