850802C
Avanti
18:0-18:2 PE
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850802C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850802C
concentração
10 mg/mL (850802C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,39H,3-11,13,15-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b14-12-,20-18-/t39-/m1/s1
chave InChI
YDTWOEYVDRKKCR-KNERPIHHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of monolayers
- in the preparation of glucose-PE and lactose-PE as standards in multiple reaction monitoring (MRM) and mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as standards for mass spectrometry-electrospray ionization (MS-ESI)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)