850534O
Avanti
7.9 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
Sinônimo(s):
1-(7Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
oil
peso molecular
328.49 g/mol
embalagem
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850534O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850534O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850534O-25mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
técnica(s)
protein sequencing: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COC(CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h9-10,18,20-21H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
chave InChI
OWGMAJRKMYGYBQ-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)