Documentos Principais
850456C
Avanti
16:0-18:0 PC
1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PSPC; PC(16:0/18:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H84NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
762.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850456C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850456C
concentração
10 mg/mL (850456C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
PZNPLUBHRSSFHT-RRHRGVEJSA-N
Descrição geral
Phosphatidylcholine (PC) is dietary source of choline.
Aplicação
16:0-18:0 PC (1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a phospholipid standard.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) is known to participate in fusion and transport of membranes. It plays a key role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850456C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simon Becher et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11486-11494 (2018-09-11)
Phosphatidylcholines are the major phospholipid component of most eukaryotic cell membranes. Phosphatidylcholines have been shown to actively participate in regulatory and metabolic processes. Dysfunctional metabolic processes have been linked to human disease and can result in altered phosphatidylcholine structural features