850359P
Avanti
16:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dipalmitelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1,2-di-(9E-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9E)/16:1(9E))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850359P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850359P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)=O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)