Documentos Principais
850158P
Avanti
18:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 850158P, powder
Sinônimo(s):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H90 N2O16 P2
Número CAS:
Peso molecular:
1001.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850158P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850158P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850158P
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-
chave InChI
HJHASIMOAXACIC-BZFUBISXSA-N
Descrição geral
18:0-20:4 PI(4)P or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt) is an ammonium salt of phosphoinositol-4-phosphate, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-1mg)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)