841138C
Avanti
Egg PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (841138C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841138C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (841138C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (841138C-25mg)
25 mg/mL (841138C-200mg)
25 mg/mL (841138C-500mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
chave InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a phospholipid to test the binding ability of SEIPIN, an integral membrane protein of endoplasmic recticulum
- as a standard for photodynamic treatment
- as a standard for the identification of phospholipids by thin layer chromatography and electrospray ionization-mass spectra (ESI-MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
841138C-500MG | 4061835352135 |
841138C-200MG | 4061835352111 |
841138C-25MG | 4061835352128 |