840861C
Avanti
18:0-18:1 PA
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); SOPA; PA(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840861C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840861C
concentração
10 mg/mL (840861C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,37H,3-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-;/t37-;/m1./s1
chave InChI
QTWIAVIWKTYOHY-HTNAYUJGSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a phosphatidic acid (PA) standard to identify the corresponding radiolabeled PA on the thin-layer chromatography (TLC)
- in vesicles for experimental validation in order to identify novel phospholipids capable of inhibiting cellular membrane transportation by (ATP)-binding cassette P-glycoprotein (P-gp)
- to treat young adult mouse colonic (YAMC) cells prior to nanoclustering- forster resonance energy transfer (FRET) analysis(6)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)