840012C
Avanti
Heart CA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cardiolipin (Heart, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2 mL (840012C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840012C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840012C-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (840012C-25mg)
25 mg/mL (840012C-100mg)
25 mg/mL (840012C-50mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO[P](=O)([O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C81H142O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-92-79(84)66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2;;/h21-28,33-40,75-77,82H,5-20,29-32,41-74H2,1-4H3,(H,87,88)(H,89,90);;/q;2*+1/p-2/b25-21-,26-22-,27-23-,28-24-,37-33-,38-34-,39-35-,40-36-;;/t76-,77-;;/m1../s1
chave InChI
ZGSPNIOCEDOHGS-LBOJVHLDSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)