SRE0029
Cardiolipin solution from bovine heart
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinônimo(s):
Cardiolipin solution from bovine heart
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
liquid
concentração
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent