850081P
Avanti
Monolyso Heart CA
Avanti Research™ - A Croda Brand 850081P, powder
Sinônimo(s):
monolysocardiolipin (Heart, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (850081P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850081P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Descrição geral
Aplicação
- as substrate for the synthesis of cardiolipin by the enzyme acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ACLAT1)
- as substrate for the assay of mitochondrial monolysocardiolipin acyltransferase (MLCL AT) activity
- in the preparation of affinity resin MLCL-adriamycin-agarose for the purification of MLCL AT
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)