840101P
Avanti
Egg PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidic acid (Egg, Chicken) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (840101P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840101P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840101P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840101P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
chave InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of reconstituted high density lipoprotein (rHDL) along with serum amyloid A (SAA)
- as negatively charged lipid in the preparation of giant unilamellar vesicles
- in the preparation of liposomes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)