Documentos Principais
810310C
Avanti
TopFluor TMR Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
18:1(3)-12:0(12N-TopFluor TMR) Cardiolipin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C96H166BF2N5O19P2
Peso molecular:
1805.12
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (810310C-100UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fluorescence
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)