800811C
Avanti
18:1 DG
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinônimo(s):
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (800811C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800811C-25mg)
pkg of 1 × 8 mL (800811C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 800811C
concentração
2 mg/mL (800811C-10mg)
25 mg/mL (800811C-200mg)
5 mg/mL (800811C-25mg)
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
chave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
Descrição geral
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicação
- in the lipid-protein overlay screen assay with Arabidopsis Rho-like GTPases recombinant protein and Arabidopsis plasma membrane H+-ATPase
- in the preparation of the Golgi-like liposomes
- in giant unilamellar vesicles (GUVs) preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash