Key Documents
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C313C16 H38NaO7P
Número CAS:
Peso molecular:
448.35
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3