Documentos Principais
860393P
Avanti
16:0-d31-16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H49NO8PD31
Número CAS:
Peso molecular:
765.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860393P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Descrição geral
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (16:0-d31-16:0 PC) is a deuterated phosphocholine, wherein all the 31 protons of 1- palmitoyl are replaced by deuterium.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860393P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)