Documentos Principais
700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O4
Número CAS:
Peso molecular:
434.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)