Key Documents
700196P
Avanti
Alloisolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Alloisolithocholic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O3
Número CAS:
Peso molecular:
376.57
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (700196P-10mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700196P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3