Key Documents
700165P
Avanti
3ß-OH-7-oxocholenic acid
powder
Sinônimo(s):
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholenic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36O4
Número CAS:
Peso molecular:
388.54
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700165P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3