Documentos Principais
600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
About This Item
Código UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
Materiais
(Glass)
embalagem
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Embalagem
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)