Documentos Principais
DWK986702
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, HDPE
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinônimo(s):
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass, 20mL, HDPE vials, Liquid scintillation vials, Scintillation, WHEATON vials, caps attached, metal foil cork liner, vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986702
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)