Z190535
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Sinônimo(s):
Scintillation Counting Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
metal foil liner
white polypropylene cap
Características
closure type screw top vial
closure type white polypropylene cap
embalagem
pkg of 500 ea
tamanho
28 mm × 61 mm
volume
20 mL
conector
thread for 22-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z190535-1PAK | 4061837617287 |