Z190543
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea
Sinônimo(s):
Scintillation Counting Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
liner (Poly-Seal cone)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Características
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
embalagem
pkg of 500 ea
tamanho
28 mm × 61 mm
volume
20 mL
conector
thread for 22-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z190543-1PAK | 4061837617294 |