Documentos Principais
600430AVT
Avanti
250 mL Wide Mouth Packer
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
250 mL amber wide mouth bottle with PTFE lined screw cap closure
About This Item
Código UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Embalagem
pkg of 1 x 250 mL bottle (600430-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC