Key Documents
860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50D7NO12
Número CAS:
Peso molecular:
630.82
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860697P)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Descrição geral
Lactosyl(β) sphingosine-d7 is a deuterated derivative of lactosyl(β) sphingosine.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3