Documentos Principais
330737W
Avanti
SphingoSPLASH III
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
SphingoSPLASH III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Component Data Table Below
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderSDS
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderSDS
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderSDS
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderSDS
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)