Key Documents
860696P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d7
powder, Avanti Polar Lipids 860696P
Sinônimo(s):
D-galactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40D7NO7
Número CAS:
Peso molecular:
468.68
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860696P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 860696P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Galactosyl(β) Sphingosine-d7 is a deuterated derivative of galactosyl(β) sphingosine. β- Galactosyl sphingosine, also known as psychosine, is localized in the brain.
Ações bioquímicas/fisiológicas
β- Galactosyl Sphingosine is a toxic metabolite in Krabbe′s disease. It is hemolytic. β- Galactosyl Sphingosine also inhibits kinase C and phosphocholine cytidyltransferase (CTP).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Kinetics of inhibition of purified and mitochondrial cytochrome c oxidase by psychosine (beta-galactosylsphingosine)
Cooper C E, et al.
The Biochemical Journal, 290(1), 139-144 (1993)