Documentos Principais
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (HPLC/MS)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
Aplicação
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
Embalagem
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)