Key Documents
Z743200
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), plastic
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
plastic
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970301
Parâmetros
100 °C max. temp.
Diâmetro
12 mm (13 mm)
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.