Z740528
KDS Legato™ 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788130
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
volume
0.0005-1 mL
peso
1.96 kg (4.32 lb)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 11 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB portI/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)