Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
C × L × P
110 mm × 13 mm × 10 mm
capacidade
12 mL
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685429-1EA | 4061833413654 |