Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
C × L × P
60 mm × 9 mm × 9 mm
capacidade
3 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685364-1EA | 4061833571965 |