Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE (PFTE-coated)
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 1293100
disponibilidade
available only in EU
C × diâmetro
350 mm × 8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
- Length: 350mm
- Diameter: 8mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG