Z612057
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 300 mm × 6 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8981010
C × diâmetro
300 mm × 6 mm
Descrição geral
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z612057-1EA |