Voltar
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors
Products
Fabricante
Diâmetro (mm)
Comprimento (m)
Comprimento (mm)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-9 of 9
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z612022
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 200 mm × 6 mm, stainless steel
Expandir
Ver preços
Z612057
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 300 mm × 6 mm, stainless steel
Expandir
Ver preços
Z612049
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 20 mm × 2 mm, stainless steel
Expandir
Ver preços
Z743300
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
Extension cable, cable L 3.5 m
Expandir
Ver preços
Z743301
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 1200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
Expandir
Ver preços
Z743304
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 600 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
Expandir
Ver preços
Z743307
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
m+r in-line sensor with m16x1 male connector, cable L 1.5 m
Expandir
Ver preços
Z743302
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
Expandir
Ver preços
Z743303
Julabo
®
external Pt 100 bath sensors,
L × diam. 300 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel