Z743302
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
PTFE-coated stainless steel
descrição
without handle
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8891032
C × diâmetro
200 mm × 6 mm
Descrição geral
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)