Documentos Principais
Z611247
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 20 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
black
glass
descrição
Genuine Schott® Duran glass
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9600120
disponibilidade
not available in USA and Canada
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Comprimento
125 mm
capacidade do tubo
20 μL
Descrição geral
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)