Z530336
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
5-7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z530336-1EA | 4061832112152 |