Z530379
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z530379-1EA | 4061832112190 |