Documentos Principais
Z156566
Sigma-Aldrich
Aldrich® mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Descrição geral
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2 psi) pressures.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)