Key Documents
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidade
5-7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC