Documentos Principais
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Características
fits flask 500 ‑ 2000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 720403
D.E. × C
7 mm × 250 mm
tamanho de poro
145-174 μm porosity (A)
Descrição geral
Fit #7 Ace-Thred
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)