CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
Sinônimo(s):
Corning® 39533
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 39533-12EC
tamanho de poro
70-220 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)