Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 720407
D.E. × C
7 mm × 330 mm
tamanho de poro
145-174 μm porosity (A)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fit #7 Ace-Thred
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507776-1EA | 4061832363677 |