Z408727
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 10-20 μm (D)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 943524
D.E. × C
7 mm × 135 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity (D)
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408727-1EA | 4061832363295 |