Z408778
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 300 mm, porosity 25-50 μm (C)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 720216
D.E. × C
10 mm × 300 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity (C)
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408778-1EA | 4061826710579 |